Learn More
2-Desoxi-2,2-difluoro-D-eritro-ribofuranosa-3,5-dibenzoato 1-(2,2,2-tricloroetanimidato), Mikromol
Código de producto. 30461665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461665 25 mg
1 options
Código de producto. 30461665 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1257.200025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Desoxi-2,2-difluoro-D-eritro-ribofuranosa-3,5-dibenzoato 1-(2,2,2-tricloroetanimidato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate)
CAS 908337-63-3
Nombres de analitos o componentes 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate)
Fórmula molecular C21 H16 Cl3 F2 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-trichloroethanimidate)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16Cl3F2NO6/c22-21(23,24)18(27)33-19-20(25,26)15(32-17(29)13-9-5-2-6-10-13)14(31-19)11-30-16(28)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,19,27H,11H2/t14-,15-,19?/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES FC1(F)C(OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC Benzoato de [(2R,3R)-3-benzoiloxi-4,4-difluoro-5-(2,2,2-tricloroetanimidoil)oxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 522.711
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.001 g/mol