Learn More
2-Deoxi-2,2-difluoro-D-eritro-pentofuranos-1-ulosa-3,5-dibenzoato, TRC
Código de producto. 30363141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363141 100 g 100 g
30367464 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD232775100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122111-01-7
Fórmula molecular C19 H14 F2 O6
Peso molecular (g/mol) 376.31
Sinónimo D-erythro-Pentonic acid, 2-deoxy-2,2-difluoro-, γ-lactone, 3,5-dibenzoate
Nombre IUPAC [(2R,3R)-3-benzoiloxi-4,4-difluoro-5-oxoxolan-2-il]benzoato de metil
SMILES FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibe
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15H,11H2/t14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0758