Learn More
2-Desoxi-2,2-difluoro-D-eritro-pentofuranos-1-ulosa-3,5-dibenzoato, Mikromol™
Descripción
2-Desoxi-2,2-difluoro-D-eritro-pentofuranos-1-ulosa-3,5-dibenzoato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibe |
| CAS | 122111-01-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranos-1-ulose-3,5-dibe |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H14 F2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15H,11H2/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2S,3R)-3-benzoiloxi-4,4-difluoro-5-oxooxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 376.31 |
| Mostrar más |