Learn More
Benzoato de éster etílico del ácido 2-desoxi-2,2-difluoro-4,5-O-isopropilideno-D-treopentónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-isopropylidene-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate |
| CAS | 143234-92-8 |
| Fórmula molecular | C17H20F2O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-(1-methylethylidene)-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20F2O6/c1-4-22-15(21)17(18,19)13(12-10-23-16(2,3)25-12)24-14(20)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12-13H,4,10H2,1-3H3/t12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)(F)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H]2COC(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | benzoato de [(1S)-1-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-3-etoxi-2,2-difluoro-3-oxopropilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 358.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1228 |