Learn More
2-Demetoxina-4-metoxi Urapidil, TRC
Código de producto. 30133258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133258 50 mg 50 miligramos
30133504 10 mg 10 miligramos
30009249 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23113050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34661-79-5
Fórmula molecular C20H29N5O3
Peso molecular (g/mol) 387.48
Sinónimo 6-[[3-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione;
SMILES COc1ccc(cc1)N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Demethoxy-4-methoxy Urapidil
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-4-10-24-11-13-25(14-12-24)16-5-7-17(28-3)8-6-16/h5-8,15,21H,4,9-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.227