Learn More
2-Decan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397475 25 g 25 g
11387475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05523.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4117-14-0 | C10H18O | 154.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4117-14-0
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00041567
Clave InChI GFLHGTKUCYPXHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-decyn-1-ol, 2-decyne-1-ol, n-heptylhydroxymethylacetylene, unii-l4949b9xh9, decynol, pubchem11035, acmc-1arrx, heptyl hydroxymethyl acetylene, 2-decyn-1-ol,
PubChem CID 77763
Nombre IUPAC dec-2-an-1-ol
SMILES CCCCCCCC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Decyn-1-ol
Densidad 0.855
Punto de ebullición 114°C to 116°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 25 g
Beilstein 1852842
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%