Learn More
Ácido 2-decildodecanoico, TRC
Código de producto. 30360938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360938 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30360938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD227100100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Decyldodecanoic Acid
CAS 2874-72-8
Fórmula molecular C22 H44 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24)
SMILES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-decildodecanoico
Peso molecular (g/mol) 340.584
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.334