Learn More
Ácido 2-decildodecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Decyldodecanoic Acid |
| CAS | 2874-72-8 |
| Fórmula molecular | C22 H44 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-decildodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 340.584 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.334 |