Learn More
(2-decil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenyldecane |
| CAS | 4537-13-7 |
| Fórmula molecular | C16 H26 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzene, (1-methylnonyl)-, Decane, 2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (1-Methylnonyl)benzene, (2-Decyl)benzene, 2-Phenyldecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26/c1-3-4-5-6-7-9-12-15(2)16-13-10-8-11-14-16/h8,10-11,13-15H,3-7,9,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | decan-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 218.3776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.2035 |