Learn More
2-Decanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408126 25 g 25 g
11359629 5 g 5 g
11418126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14145.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-54-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
2-Decanone was used in the synthesis of brushed block copolymers via conjugation through an acid-labile hydrazone linker to poly(ethylene glycol)-poly(aspartate hydrazide) block copolymers; methyl ketones. 2-decanone used as a solvent and an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-decanona se ha utilizado en la síntesis de copolímeros en bloque cepillados mediante la conjugación de un enlace hidrazona ácido-lábil a copolímeros en bloque de poli(etilenglicol)-poli(aspartato hidrazida) y metil cetonas. La 2-decanona se emplea como disolvente e intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos y agroquímicos. También se utiliza en perfumes.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-54-9
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00009571
Clave InChI ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127
PubChem CID 12741
ChEBI CHEBI:77929
Nombre IUPAC decan-2-ona
SMILES CCCCCCCCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Decanone
Punto de fusión 3°C
Densidad 0.824
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 25 g
Beilstein 1747463
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 97%