Learn More
2-Decanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397545 25 g 25 g
11387545 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05688.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-Decanol is used to develop a miniature catalytic reactor for the oxidation of alcohols with O2 in supercritical CO2. It was used to study the substrate spectrum of phytanoyl-CoA hydroxylase with regard to the length of both the acyl chain and the branch at position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-decanol se utiliza para desarrollar un reactor catalítico en miniatura para oxidar alcoholes con O2 en CO2 supercrítico. También se ha empleado en el estudio del espectro de sustrato de la hidroxilasa de fitanoil-CoA con respecto a la longitud tanto de la cadena de acilo como de la rama en posición.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-06-5
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00004594
Clave InChI ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
PubChem CID 14254
Nombre IUPAC decan-2-ol
SMILES CCCCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Decanol
Punto de fusión -5°C
Densidad 0.825
Punto de ebullición 211°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 25 g
Beilstein 1719664
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza 98%