Learn More
2-Decanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10642572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10642572 5 g 5 g
10623142 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10642572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331600050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-06-5
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.28
Número MDL MFCD00004594
Clave InChI ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
PubChem CID 14254
Nombre IUPAC decan-2-ol
SMILES CCCCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Decanol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5°C
Color Incolora
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 211°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 5 g
Beilstein 01, I, 213
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido