Learn More
2-Debenzoil racémico Bopindolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Debenzoyl rac Bopindolol |
| CAS | 23869-98-9 |
| Fórmula molecular | C16H24N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(tert-Butylamino)-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-LT 18 502 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O2/c1-11-8-13-14(18-11)6-5-7-15(13)20-10-12(19)9-17-16(2,3)4/h5-8,12,17-19H,9-10H2,1-4H3 |
| SMILES | OC(CNC(C)(C)C)COC1=C(C=C(C)N2)C2=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(terc-butilamino)-3-((2-metil-1H-indol-4-il)oxi)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 276.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.18 |