Learn More
2-Debenzoil-7,10-bis[O-(trietilsilil)]-10-desacetil-13-O-trimetilsilil Baccatina III, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Debenzoyl-7,10-bis[O-(triethylsilyl)]-10-deacetyl-13-O-tri |
| CAS | 159383-94-5 |
| Fórmula molecular | C37 H68 O9 Si3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H68O9Si3/c1-15-48(16-2,17-3)45-27-21-28-36(23-42-28,43-25(8)38)31-33(40)37(41)22-26(44-47(12,13)14)24(7)29(34(37,9)10)30(32(39)35(27,31)11)46-49(18-4,19-5)20-6/h26-28,30-31,33,40-41H,15-23H2,1-14H3/t26-,27-,28+,30+,31-,33-,35+,36-,37+/m0/s1 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](O)[C@]4(O)C[C@H](O[Si](C)(C)C)C(=C([C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)C(=O)[C@]13C)C4(C)C)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-1,2-dihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-9,12-bis(trietilsililoxi)-15-trimetilsililoxi-6-oxatetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 741.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 740.4171 |