Learn More
2-De(dimetilamino)-2-vinil dimetindeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimetindene |
| CAS | 1346597-95-2 |
| Fórmula molecular | C18 H17 N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-[1-(2-Pyridinyl)ethyl]-2-vinyl-1H-indene, 2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimethindene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17N/c1-3-14-12-15-8-4-5-9-16(15)18(14)13(2)17-10-6-7-11-19-17/h3-11,13H,1,12H2,2H3 |
| SMILES | CC(C1=C(Cc2ccccc12)C=C)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(2-etenil-3H-inden-1-il)etil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 247.3343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1361 |