Learn More
2-D08, MedChemExpress
Código de producto. 16481057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481057 50 mg 50 miligramos
16467537 5 mg 5 miligramos
16443246 25 mg 25 miligramos
16425596 100 mg 100 miligramos
16414798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114166
MedChemExpress 2-D08 is a cell permeable, mechanistically unique inhibitor of protein SUMOylation. 2-D08 also inhibits Axl with an IC50 of 0.49 nM.
2-D08 is a cell permeable, mechanistically unique inhibitor of protein SUMOylation. 2-D08 also inhibits Axl with an IC50 of 0.49 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-D08
CAS 144707-18-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2O)OC3=CC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease