Learn More
Ácido 2-(ciclopropilmetoxi-d4)-acético, TRC
Código de producto. 30350983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30350983 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30350983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988687100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Cyclopropylmethoxy-d4)-acetic Acid
CAS 1346602-05-8
Fórmula molecular C6H6D4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (Cyclopropylmethoxy-d4)acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c7-6(8)4-9-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])C(COCC(=O)O)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)metoxi]acético
Peso molecular (g/mol) 134.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0881