Learn More
Ácido 2-(ciclopropilmetoxi-d4)-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Cyclopropylmethoxy-d4)-acetic Acid |
| CAS | 1346602-05-8 |
| Fórmula molecular | C6H6D4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (Cyclopropylmethoxy-d4)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c7-6(8)4-9-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(COCC(=O)O)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)metoxi]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0881 |