Learn More
Ácido 2-(ciclopropilmetoxi)-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Cyclopropylmethoxy)-acetic Acid |
| CAS | 246869-08-9 |
| Fórmula molecular | C6H10O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (Cyclopropylmethoxy)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c7-6(8)4-9-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)COCC1CC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(ciclopropilmetoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.063 |