Learn More
Éster 1,1-dimetil-2-[4-(metilsulfonil)fenil]-2-oxoetílico del ácido 2-(ciclopropilmetoxi)-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Cyclopropylmethoxy)-acetic Acid 1,1-Dimethyl-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-oxoethyl Ester |
| CAS | 246869-15-8 |
| Fórmula molecular | C17H22O6S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-oxo-2-propanyl (cyclopropylmethoxy)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O6S/c1-17(2,23-15(18)11-22-10-12-4-5-12)16(19)13-6-8-14(9-7-13)24(3,20)21/h6-9,12H,4-5,10-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(OC(=O)COCC1CC1)C(=O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-(ciclopropilmetoxi)acetato de [2-metil-1-(4-metilsulfonilfenil)-1-oxopropan-2-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 354.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1137 |