Learn More
2-Ciclopropilmetoxi-3-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484500 5 g 5 g
11474500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50084.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 766557-62-4 | C9H10INO | 275.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766557-62-4
Fórmula molecular C9H10INO
Peso molecular (g/mol) 275.09
Número MDL MFCD06659010
Clave InChI ILSBVXOYWKUWLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo-pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine, 2-cyclopropyl-methoxy-3-iodopyridine, pubchem16562, acmc-20anx8, pyridine,2-cyclopropylmethoxy-3-iodo, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodanyl-pyridine, pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-3-iodo
PubChem CID 17750186
Nombre IUPAC 2-(ciclopropilmetoxi)-3-yodopiridina
SMILES IC1=CC=CN=C1OCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopropylmethoxy-3-iodopyridine
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.09
Porcentaje de pureza 97%