Learn More
2-ciclopropiletanol, TRC
Código de producto. 30352451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30352451 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30352451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9893802.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopropylethanol
CAS 2566-44-1
Fórmula molecular C5H10O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Cyclopropaneethanol, (2-Hydroxyethyl)cyclopropane, NSC 250975
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c6-4-3-5-1-2-5/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCC1CC1
Nombre IUPAC 2-ciclopropiletanol
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732