Learn More
2-ciclopropiletanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopropylethanol |
| CAS | 2566-44-1 |
| Fórmula molecular | C5H10O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cyclopropaneethanol, (2-Hydroxyethyl)cyclopropane, NSC 250975 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c6-4-3-5-1-2-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OCCC1CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclopropiletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |