Learn More
2-Ciclopropiletanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317536 250 mg 250 miligramos
11397526 1 g 1 g
11307536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11080.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2566-44-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
2-Cyclopropylethanol is used to prepare (2-bromo-ethyl)-cyclopropane by reacting with phosphorus tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-ciclopropiletanol se utiliza para preparar (2-bromo-etil)-ciclopropano al someterlo a una reacción con tribromuro de fósforo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2566-44-1
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00040762
Clave InChI LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687
PubChem CID 137642
SMILES OCCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopropylethanol
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Índice de refracción 1.4355
Cantidad 250 mg
Número UN UN1987
Beilstein 2036028
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC 2-cyclopropylethan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 96%