Learn More
Éster metílico del ácido 2-ciclopropilcarbonil-3-dimetilaminoacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopropylcarbonyl-3-dimethylaminoacrylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 340774-26-7 |
| Fórmula molecular | C10H15NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | alpha-[(Dimethylamino)methylene]-beta-oxo-cyclopropanepropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)-3-(dimethylamino)acrylate, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO3/c1-11(2)6-8(10(13)14-3)9(12)7-4-5-7/h6-7H,4-5H2,1-3H3/b8-6- |
| SMILES | COC(=O)\C(=C/N(C)C)\C(=O)C1CC1 |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-(ciclopropanocarbonil)-3-(dimetilamino)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 197.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.1052 |