Learn More
2-ciclopropil-L-glicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492619 1 g 1 g
15412629 250 mg 250 miligramos
15402629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65755.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49606-99-7 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
2-Cyclopropyl-L-glycine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-ciclopropil-L-glicina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49606-99-7
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD06659116
Clave InChI BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-cyclopropylglycine, s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, h-cyclopropyl-gly-oh, 2-cyclopropyl-l-glycine, l-cyclopropyl glycine, 2s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, s-amino-cyclopropyl-acetic acid, alpha-cyclopropylglycine, s-amino cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 1501944
SMILES [NH3+][C@@H](C1CC1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopropyl-L-glycine
Color Blanco
Beilstein 5728866
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-2-ciclopropilacético
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s