Learn More
2-Ciclopropil-4-fenilquinolina-3-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30368381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30368381 10 mg
30353146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98959010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2153433-59-9
Fórmula molecular C19H15NO
Peso molecular (g/mol) 273.33
Sinónimo 2-Cyclopropyl-4-phenyl-3-quinolinecarboxaldehyde (ACI)
Nombre IUPAC 2-ciclopropil-4-fenilquinolina-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=C(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC=C3)N=C1C4CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopropyl-4-phenylquinoline-3-carbaldehyde
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15NO/c21-12-16-18(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-9-17(15)20-19(16)14-10-11-14/h1-9,12,14H,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.12