Learn More
2-Ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina-3-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde |
| CAS | 121660-37-5 |
| Fórmula molecular | C19H14FNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyclopropyl-3-formyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxaldehyde, 4-(4-Fluorophenyl)-2-cyclopropylquinoline-3-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-11,13H,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)c2c(C=O)c(nc3ccccc23)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 291.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.1059 |