Learn More
Bromuro de [[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)-3-quinolinil]metil]trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl)methyl]triphenyl-phosphonium Bromide |
| CAS | 154057-58-6 |
| Fórmula molecular | C37 H30 F N P . Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Pitavastatin Impurity 44 Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H30FNP.BrH/c38-29-24-22-27(23-25-29)36-33-18-10-11-19-35(33)39-37(28-20-21-28)34(36)26-40(30-12-4-1-5-13-30,31-14-6-2-7-15-31)32-16-8-3-9-17-32;/h1-19,22-25,28H,20-21,26H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].Fc1ccc(cc1)c2c(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c(nc6ccccc26)C7CC7 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de [2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]metil-trifenilfosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 618.517 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 617.128 |