Learn More
2-Ciclopropil-4-(4-fluorofenil)-3-quinolinmetanol, Mikromol
Código de producto. 30463248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463248 4 x 25 mg -
17992566 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463248 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3741.0300254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Ciclopropil-4-(4-fluorofenil)-3-quinolinmetanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol
CAS 121660-11-5
Nombres de analitos o componentes 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 F N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, 2-Cyclopropyl-3-(hydroxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)quinoline, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, 2-Cyclopropyl-4-(4'-fluorophenyl) quinolyl-3-methanol, [2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]methanol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-10,13,22H,5-6,11H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCc1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4
Nombre IUPAC [2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 293.33
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1216 g/mol