Learn More
Bromuro de (2-ciclopropil-2-oxoetil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30360865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30360865 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30360865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988875250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (2-Cyclopropyl-2-oxoethyl)triphenyl-phosphonium Bromide
CAS 112849-15-7
Fórmula molecular C23H22BrOP
Cantidad 250 mg
Sinónimo [(Cyclopropylcarbonyl)methyl]triphenylphosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22OP.BrH/c24-23(19-16-17-19)18-25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22;/h1-15,19H,16-18H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].O=C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4CC4
Nombre IUPAC Bromuro de (2-ciclopropil-2-oxoetil)-trifenilfosfanio
Peso molecular (g/mol) 425.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.0592
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.