Learn More
Bromuro de (2-ciclopropil-2-oxoetil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Cyclopropyl-2-oxoethyl)triphenyl-phosphonium Bromide |
| CAS | 112849-15-7 |
| Fórmula molecular | C23H22BrOP |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | [(Cyclopropylcarbonyl)methyl]triphenylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22OP.BrH/c24-23(19-16-17-19)18-25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22;/h1-15,19H,16-18H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].O=C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de (2-ciclopropil-2-oxoetil)-trifenilfosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 425.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.0592 |