Learn More
2-ciclopentilsulfonilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopentylsulfonylaniline |
| CAS | 76697-51-3 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Cyclopentylsulfonyl)benzenamine, 2-(Cyclopentanesulfonyl)aniline, 2-Aminophenyl Cyclopentyl Sulfone, 2-Cyclopentylsulfonylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2S/c12-10-7-3-4-8-11(10)15(13,14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6,12H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1S(=O)(=O)C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclopentilsulfonilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.31 |