Learn More
Ácido 2-(ciclopentilsulfanil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Cyclopentylsulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 52363-14-1 |
| Fórmula molecular | C7H12O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2S/c8-7(9)5-10-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CSC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-ciclopentilsulfanilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 160.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0558 |