Learn More
2-Ciclopentilfenol, TRC
Código de producto. 30364652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364652 500 mg -
30361164 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988565500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1518-84-9
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo o-Cyclopentylphenol, 2-Cyclopentylphenol, NSC 407789, o-Cyclopentylphenol
Nombre IUPAC 2-ciclopentilfenol
SMILES Oc1ccccc1C2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentylphenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1045