Learn More
2-Ciclopentilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623215 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10623215 1 g Frasco de vidrio 1 g
10516104 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623215 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426510010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-05-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1518-84-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1518-84-9
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.23
Número MDL MFCD00009952
Clave InChI JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-cyclopentyl, 2-cyclopentyl-phenol, o-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl-phenol, 2-cyclopentyl phenol, acmc-20anxa, phenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, technical grade
PubChem CID 80285
Nombre IUPAC 2-ciclopentilfenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentylphenol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 148°C to 150°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyclopentylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.