Learn More
2-ciclopentiloxipiridina-5-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414590 1 g 1 g
11424590 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50128.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 916792-14-8 | Molecular Formula: C11H13NO2 | Molecular Weight: 191.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916792-14-8
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD08060943
Clave InChI NQJPWJIUEZZENP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclopentyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclopentyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclopentyloxypyridine-3-carboxaldehyde
PubChem CID 42553151
Nombre IUPAC 6-ciclopentiloxipiridina-3-carbaldehído
SMILES C1CCC(C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 98%