Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-cyclopentiloxipiridina-3-borónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454550 1 g 1 g
11464550 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50110.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073371-90-0
Fórmula molecular C16H24BNO3
Peso molecular (g/mol) 289.18
Número MDL MFCD07781170
Clave InChI GZCZGFSEHAZEPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopentyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopentyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopentyloxy pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-cyclopentyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24208792
Nombre IUPAC 2-ciclopentiloxi-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OC2CCCC2)N=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.19
Porcentaje de pureza 96%