Learn More
2-ciclopentilciclopentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopentylcyclopentanone |
| CAS | 4884-24-6 |
| Fórmula molecular | C10H16O |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | [1,1'-Bicyclopentan]-2-one, [Bicyclopentyl]-2-one (8CI), 2-Cyclopentylcyclopentan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c11-10-7-3-6-9(10)8-4-1-2-5-8/h8-9H,1-7H2 |
| SMILES | O=C1CCCC1C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-ciclopentilciclopentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |