Learn More
2-Ciclopentilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363196 5 g 5 g
11373196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12503.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4884-24-6
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00051419
Clave InChI CWZGKTMWPFTJCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-cyclopentylcyclopentanone, 1,1'-bicyclopentyl-2-one, bicyclopentyl-2-one, 1,1'-bi cyclopentan-2-one, bicyclopentylone, acmc-1aqra, 2-cyclopentyl cyclopentanone, cyclopentanone, 2-cyclopentyl
PubChem CID 21003
Nombre IUPAC [1,1'-bi(cyclopentane)]-2-one
SMILES O=C1CCCC1C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentylcyclopentanone
Densidad 0.98
Punto de ebullición 230°C to 233°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 5 g
Beilstein 1306869
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%