Learn More
2-Ciclopentilo-4-clorofenol, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopentyl-4-chlorophenol, Technical Grade |
| CAS | 13347-42-7 |
| Fórmula molecular | C11 H13 Cl O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Cyclopentyl-4-Chlorophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClO/c12-9-5-6-11(13)10(7-9)8-3-1-2-4-8/h5-8,13H,1-4H2 |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)cc1C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-ciclopentilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 196.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0655 |