Learn More
2-Ciclopentenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10224090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224090 5 g Frasco de vidrio 5 g
10407490 25 g Frasco de vidrio 25 g
10194903 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10224090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-30-3
Fórmula molecular C5H6O
Peso molecular (g/mol) 82.10
Número MDL MFCD00001401
Clave InChI BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
Nombre IUPAC ciclopent-2-en-1-ona
SMILES O=C1CCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H6(=O)
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 5 g
Beilstein 07, I, 45
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Cyclopentenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.