Learn More
Ácido 2-ciclopenteno-1-acético, téc. 90 %, resto principalmente ácido 3-ciclopenteno-1-acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441760 25 g 25 g
11431760 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27507.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13668-61-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13668-61-6
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00001400
Clave InChI NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopentene-1-acetic acid, 2-cyclopent-2-en-1-yl acetic acid, cyclopent-2-enylacetic acid, 2-cyclopenten-1-ylacetic acid, cyclopent-2-en-1-ylacetic acid, cyclopentene-3-acetic acid, 2-cyclopentene-1-aceticacid, acmc-1c47k, 2-cyclopent-2-enylacetic acid, cyclopent-2-ene-1-acetic acid
PubChem CID 96216
Nombre IUPAC ácido 2-ciclopent-2-en-1-ilacético
SMILES C1CC(C=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentene-1-acetic acid
Punto de fusión 19°C
Densidad 1.047
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Olor Rancid
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente ácido 3-ciclopenteno-1-acético
Índice de refracción 1.468
Cantidad 25 g
Beilstein 2042172
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico