Learn More
2-ciclopenten-1-ona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclopenten-1-one |
| CAS | 930-30-3 |
| Fórmula molecular | C5H6O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Cyclopenten-3-one, 1-Cyclopenten-5-one, 2-Cyclopentenone, Cyclopent-2-en-1-one, Cyclopenten-3-one, NSC 73117 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O/c6-5-3-1-2-4-5/h1,3H,2,4H2 |
| SMILES | O=C1CCC=C1 |
| Nombre IUPAC | ciclopent-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 82.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.0419 |