Learn More
2-Ciclopenten-1-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481017 25 g 25 g
11471017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23408.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
2-Cyclopenten-1-one is a versatile electrophile employed in various addition reactions including conjugate addition of organocopper nucleophiles, Michael reaction with silyl enol ethers and siloxanes. It is also used in Diels-Alder cycloadditions and phosphoniosilylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-ciclopenten-1-ona es un electrófilo versátil empleado en diversas reacciones de adición, incluida la adición conjugada de nucleófilos de organocobre, la reacción de Michael con éteres silílicos de enol y siloxanos. También se utiliza en cicloadiciones de Diels-Alder y fosfoniosililaciones.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Higroscópica. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-30-3
Fórmula molecular C5H6O
Peso molecular (g/mol) 82.10
Número MDL MFCD00001401
Clave InChI BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
Nombre IUPAC ciclopent-2-en-1-ona
SMILES O=C1CCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopenten-1-one
Densidad 1.01
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.481
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 98%