Learn More
Ácido 2-ciclohexilvinilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Cyclohexylvinylboronic Acid |
| CAS | 37490-33-8 |
| Fórmula molecular | C8H15BO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-[(1E)-2-Cyclohexylethenyl]boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, (E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic Acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic Acid, trans-2-Cyclohexylvinylboronic Acid, [(1E)-2-Cyclohexylethenyl]-boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+ |
| SMILES | OB(O)\C=C\C1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido [(E)-2-ciclohexiletenil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 154.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1165 |