Learn More
2-Ciclohexilpropan-1-amina, TRC
Código de producto. 30367874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367874 50 mg 50 miligramos
30365147 100 mg 100 miligramos
30355278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98854350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103254-49-5
Fórmula molecular C9H19N
Peso molecular (g/mol) 141.25
Nombre IUPAC 2-ciclohexilpropan-1-amina
SMILES CC(CN)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylpropan-1-amine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h8-9H,2-7,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1517