Learn More
2-ciclohexiloxipiridina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434590 1 g 1 g
11444590 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50129.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916792-16-0
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.257
Número MDL MFCD08060944
Clave InChI KTDSNAKFASLMHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-cyclohexyloxy nicotinaldehyde, 6-cyclohexyloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-cyclohexyl-oxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 42553152
Nombre IUPAC 6-ciclohexiloxipiridina-3-carbaldehído
SMILES C1CCC(CC1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexyloxypyridine-5-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 97%