Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-ciclohexiletilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424047 1 g 1 g
15434047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31156.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 167692-95-7 | C14H27BO2 | 238.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167692-95-7
Fórmula molecular C14H27BO2
Peso molecular (g/mol) 238.178
Número MDL MFCD12546193
Clave InChI LDKDGYZAIIKCGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohexylethylboronic acid pinacol ester, 2-2-cyclohexylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexylethylboronicacid
PubChem CID 15259990
Nombre IUPAC 2-(2-ciclohexiletilo)-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.18
Porcentaje de pureza 96%