Learn More
2-Ciclohexiletilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397549 1 g 1 g
11307559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27987.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4442-85-7 | C8H17N | 127.23 g/mol
In the resolution system of (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) with (S)-mandelic acid (MA), the DCR (dielectrically controlled resolution) phenomenon was clearly observed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En el sistema de resolución de (RS)-1-ciclohexiletilamina (CHEA) con ácido (S)-mandélico (MA), se observó claramente el fenómeno DCR (resolución dieléctricamente controlada).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire. Proteger de la luz directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4442-85-7
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.23
Número MDL MFCD00058668
Clave InChI HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 20509
Nombre IUPAC 2-ciclohexiletanamina
SMILES NCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylethylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza 97%